Få mere at vide
Applied Biosystems™ 7300 System SDS v1.4 Software Upgrade Kit
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Denne software opgraderer tidligere versioner af 7300 SDS-softwaren for at give maksimal kapacitet og pålidelighed. Kraftfuld og brugervenlig, 7300 Sequence Detection Software inkluderer:
• Enkel pladeopsætningsguide er strømlinet for hver applikation– mulighed for opsætning før eller efter afslutningen af kørslen
• Ret pladeopsætningsfejl efter kørslen uden at miste indsamlede data.
•Et-klik grafisk eksport til PowerPoint eller JPG for førsteklasses præsentationer
• Fleksibelt system kan bruges som en pladelæser eller en almindelig termocykler, hvis det er nødvendigt
• Amplifikationsovervågning i realtid og fleksibilitet til at tilføje yderligere PCR-cyklusser under en kørsel
• Overvågning af lampens levetid sikrer højest mulig instrumentydelse
Kun til forskningsbrug. Ikke til brug i diagnostiske procedurer.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | 7300 system |
| Softwaretype | Automationskontrol |
| Produkttype | Softwareopgraderingssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Operativsystem | Windows XP Pro (Service Pk. 2) |
| Mængde | 1 sæt |