Få mere at vide
Applied Biosystems™ 7300 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit
Shop alle Applied Biosystems produkter
Beskrivelse
Dette brugervenlige sæt etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™/SYBR™ Grøn I, VIC™/JOE™ , og NED™/TAMRA™/ROX™ farvestoffer på Applied Biosystems™ 7300 Real-Time PCR System. De Applied Biosystems™ 7300 Real-Time PCR Systems Spectral Calibration Kit I indeholder en baggrundsplade, en region of interest (ROI) kalibreringsplade og syv spektralkalibreringsplader med syv separate farvestofstandarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder én baggrundsplade, én ROI-kalibreringsplade og syv spektrale kalibreringsplader med FAM™⁄SYBR™ Grøn I, VIC™⁄JOE™ , og NED™⁄TAMRA™⁄ROX™ farvestofstandarder. Opbevares ved -15 til -25 °C. Beskyt mod lys. |
| Kalibreret farvestof | FAM, JOE , NED , ROX , TAMRA™ , VIC , SYBR™ Grøn |
| Til brug med (udstyr) | 7300 system |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Produkttype | Spektralkalibreringssæt |
| Til brug med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mængde | 1 sæt |
| Kalibreringstype | Spektral kalibrering |