Få mere at vide
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P-instrumentverifikationsplade til 7300/7500-systemer, 96-brønds
Artikelnummer. 10015504 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10015504 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10015504 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4350584
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Bruges til at verificere ydeevnen af Applied Biosystems™ 7300 og 7500 RT-PCR-systemer.
7300 og 7500 Real-Time PCR-systemerne TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate er en 96-brønds PCR-plade, der er forudindlæst med de nødvendige reagenser til at detektere og kvantificere genomiske kopier af det humane RNase P-gen, et enkelt-kopi-gen, der koder for RNA-delen af RNase P-enzymet. Hver brønd indeholder forudindlæst reaktionsblanding (1X TaqMan™ Universal PCR Master Mix, RNase P primere og FAM™ farvestof-mærket probe) og skabelon. 7300 og 7500 Real-Time PCR-systemerne TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate opfylder de samme krav som Applied Biosystems™ 7300 og 7500 Real-Time PCR Systems installationer. For at bestå installationen skal instrumenterne demonstrere evnen til at skelne mellem 5.000 og 10.000 genomiske ækvivalenter med et 99,7 % konfidensniveau for en efterfølgende prøvekørsel i en enkelt brønd. For at sikre præcise resultater, Applied Biosystems™ anbefaler, at dit instruments ydeevne verificeres hver sjette måned.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en 96-brønd MicroAmp PCR-bakke forudinstalleret og forseglet med RNaseP TaqMan™ reagenser, herunder prober og primere.
Opbevares ved -15 °C til -25 °C. Beskyt mod lys.
Kalibreret farvestof FAM
Til brug med (udstyr) 7300 System, 7500 System
Detektionsmetode Primer-sonde
Produktlinje TaqMan
Produkttype RNAse P Instrument Verifikationsplade
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Mængde 1 sæt
Kalibreringstype RNase P-kalibrering, instrumentverifikationsplade
PCR metode qPCR