Få mere at vide
Jenway™ 72 Series Scanning Spektrofotometre Model 7200
Beskrivelse
- Måletilstande for enkelt bølgelængde med basisabsorbans og % transmittans
- Koncentration beregnet ved hjælp af en standard eller en faktor
- Optisk tæthed
- Kvantificering med evnen til at skabe en kalibreringskurve ved hjælp af op til 6 standarder og 3 replikater
- Fuldspektrum scanning og kinetik, hvor op til 3 bølgelængder kan måles samtidigt
- Farveberøringsskærms brugergrænseflade giver hurtig og nem opsætning og navigation af instrumentet
- 4 tommer skærm gør det muligt at se scanninger af hele spektret, kvantificeringskurver og kinetikkørsler, så brugerne nemt kan zoome ind og ud og vælge spektrale analysepunkter ved blot at trykke på skærmen.
- Stort prøvekammer vil nemt rumme den valgfrie kuvetteholder med lang vejlængde og den opvarmede 10x10 mm kuvetteholder, som er ideel til termostaterede målinger ved 37 °C.
- Prøvekammerlåget kan også stå åbent under målinger, hvilket er ideelt til prøver i høje reagensglas.
- To USB porte til datalagring og printertilslutning.
- Nem adgang USB port på forsiden af instrumentet kan bruges til nemt at gemme resultater og kvantificeringskurver
- Lille fodaftryk og let
- Hurtig scanningshastighed
- Engelsk, fransk og tysk sprogindstilling
- Stort udvalg af tilbehør til rådighed
- 2 års garanti (inklusive Xenon-lampe)
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | ±2.500 |
| Forbindelser | USB printer (bagerst), USB flashdrev (foran) |
| Dybde (engelsk) | 17 tommer |
| Dybde (metrisk) | 42.2 cm |
| Oversigt | Synlig Diode Array Scanning Spektrofotometer |
| Detektor type | Diode |
| Vise | LCD-berøringsskærm |
| Sprog | Dansk, fransk, tysk |
| Lyskilde | Wolfram halogen |
| Spektral båndbredde | 7 nm |
| Vis mere |