Få mere at vide
Jenway™ 72-serien Genova Bio Spektrofotometer
Artikelnummer. 15787567
Skift visning
Detektor type:
Fotodiode-array
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Detektor type Pakningsstørrelse
15787567 Fotodiode-array Hver
1 options
Artikelnummer. 15787567 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 8305604
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33270.00 DKK
    30580.38 DKK / Pakke med 1
    Spare 2689.62 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Genova Bio er et simpelt, billigt, let at bruge UV/synligt spektrofotometer; dedikeret til life science-applikationer. Den hurtige, responsive farveberøringsskærm og forprogrammerede metoder til måling af nukleinsyrekoncentration og renhed, proteinanalyser og celletæthed gør dette spektrofotometer til det ideelle supplement til ethvert laboratorium.
  • Life Science spektrofotometer
  • Forprogrammeret til DNA-, RNA- og proteinanalyse
  • Kompatibel med ultra-mikro-, semi-mikro-, mikro- og makrokuvetter
  • Scanning diode array-teknologi
  • Navigation med berøringsskærm i farver
  • Lille fodaftryk og let (< 3 kg)
  • Hurtig scanningshastighed
  • Engelsk, fransk, tysk, italiensk og spansk sprogmuligheder
  • Flere USB porte til datalagring og printertilslutning
  • 2 års garanti inklusive xenon lampe
Tekniske data
Absorbans nøjagtighed ±0,01 A ved 1,0 A og 546 nm
Absorbansområde −0,300 til +2,500 A
Bjælkecenterhøjde 15 mm
Koncentration ±2.500
Detektor type Fotodiode-array
Spektral båndbredde 3 nm
Spænding 100 til 240 V
Bølgelængdeområde 198 til 800 nm
Interface Berøringsskærm i farver
Støj ±0,002 A ved 0,1 A og ±0,02 A ved 2,0 A og 546 nm
Optisk design Fotodiode-array
Fotometrisk gentagelighed ±2 nm
Printer inkluderet Ekstraudstyr
Stray Light Ved 340 nm:< 1 %T ifølge ANSI/ASTM
garanti 2 år inklusive Xenon-lampe
Bølgelængde nøjagtighed ±2 nm
Bølgelængde gentagelighed ±2 nm
Vægt (metrisk) 2.8 kg
Frekvens 50/60 Hz