Få mere at vide
Ratiolab™ 72 L BIOHAZARD Autoklaverbare poser
Kapacitet (metrisk):
72 l
Beskrivelse
- Fremstillet af meget stærk polypropylen film
- Med bred søm forneden
- Autoklaverbar ved °134 C i 20 minutter (posen må ikke lukkes helt)
- Rektangulært hvidt feltfelt bliver mørkt, når det autoklaveres
- Med BIOHAZARD-mærkat og sikkerhedsaftryk på engelsk, tysk, fransk og spansk
- Leveres 75 til en pakke
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 72 l |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af farligt affald |
| Inkluderer | Indikator patch |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 75/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 700 x 1100 x 0.050 mm |