Få mere at vide
SHOWA 707HVO orange nitrilhandsker
Artikelnummer. p-7228523
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Artikelnummer. 17897311
Brand: SHOWA 707HVO06XS
707HVO-handskerne er meget taktile og passer som en anden hud, alt imens de beskytter mod fedt, kemikalier og slid.
  • Fluorescerende
  • Let
  • Kloreret
  • Eco Best Technology (EBT)
  • Uforet
  • Ikke understøttet
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016
Farve Orange
Størrelse 6
Handske manchet stil Valset
Model- 707HVO