Få mere at vide
SHOWA 707HVO orange nitrilhandsker
Størrelse:
6
7
8
9
10
11
Beskrivelse
- Fluorescerende
- Let
- Kloreret
- Eco Best Technology (EBT)
- Uforet
- Ikke understøttet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016 |
| Farve | Orange |
| Størrelse | 6 |
| Handske manchet stil | Valset |
| Model- | 707HVO |