Få mere at vide
Hamilton™ 7000 Series sprøjterenser
Artikelnummer. p-183652
Model-:
120 V
240V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11590282
Brand: Hamilton™ 76610
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til at rense 7000-serien Microliter sprøjter med varme
  • Varme fjerner enhver forurenende opløsningsmiddel fra nålen og forhindrer krydskontaminering
  • Vakuumkilde kan tilføjes for at fjerne formodede rester
  • Microliter og Gastætte sprøjter kan også renses, når spændingsreostat tilføjes for at reducere kammertemperaturen
Tekniske data
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Produkttype Sprøjterens
Model- 120 V
Til brug med (udstyr) Ren 7000-serien Microliter Sprøjter