Få mere at vide
Hamilton™ 7000 Series sprøjterenser
Artikelnummer. 11590282
Skift visning
Model-:
120 V
240V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Pakningsstørrelse
11590282 120 V Hver
10047842 240V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11590282 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 76610
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Designet til at rense 7000-serien Microliter sprøjter med varme
  • Varme fjerner enhver forurenende opløsningsmiddel fra nålen og forhindrer krydskontaminering
  • Vakuumkilde kan tilføjes for at fjerne formodede rester
  • Microliter og Gastætte sprøjter kan også renses, når spændingsreostat tilføjes for at reducere kammertemperaturen
Tekniske data
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Produkttype Sprøjterens
Model- 120 V
Til brug med (udstyr) Ren 7000-serien Microliter Sprøjter