Få mere at vide
Hamilton™ 7000 seriens riflede hubsprøjter
Volumen (metrisk):
1μ L
Nålemåler:
23 G
25 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den eneste tilgængelige nul dødvolumen sprøjte
- Fint tråd af wolfram stempel strækker sig til spidsen af nålen
- Sikrer at alt opløsningsmiddel udstødes
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Nålemåler | 25 g |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.145 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.82 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.51 mm |
| Produkttype | Sprøjtenål |
| Maks. Tryk | 413,7 bar |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Model- | 7001 |
| Mængde | 1/Pk. |
| Vis mere |