Få mere at vide
Hamilton™ 7000 seriens riflede hubsprøjter
Artikelnummer. 15153038
Volumen (metrisk):
1μ L
Nålemåler:
23 G
25 G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15153038
Brand: Hamilton™ 80108
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Modified Microliter sprøjter med et stempel-i-nål-design.
  • Den eneste tilgængelige nul dødvolumen sprøjte
  • Fint tråd af wolfram stempel strækker sig til spidsen af nålen
  • Sikrer at alt opløsningsmiddel udstødes
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Nålemåler 25 G
Diameter (metrisk) indre nål 0.145 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.82 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.51 mm
Produkttype Sprøjtenål
Maks. Tryk 413,7 bar
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 7001
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 1μ L
Nålespids stil Skik
Tilslutningstype Riflet nav