Få mere at vide
Hamilton™ 7000 seriens riflede hubsprøjter
Nålemåler:
23 G
25 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Volumen (metrisk):
1μ L
Beskrivelse
- Den eneste tilgængelige nul dødvolumen sprøjte
- Fint tråd af wolfram stempel strækker sig til spidsen af nålen
- Sikrer at alt opløsningsmiddel udstødes
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, Rustfrit stål |
| Nålemåler | 23 G |
| Produkttype | sprøjte |
| Mængde | 1/stk. |
| Nålespids stil | 3 |