Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Artikelnummer. 11899952 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|
| 11899952 | 97μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859922 | 3.2μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869922 | 3.2μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879922 | 3.2μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11889922 | 6μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899922 | 6μ m | 100 ml | 100ml |
| 11809932 | 6μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11819932 | 7.9μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829932 | 7.9μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839932 | 7.9μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849932 | 12μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869932 | 11μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11879932 | 17μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889932 | 17μ m | 100 ml | 100ml |
| 11588642 | 17μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809942 | 19μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819942 | 19μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829942 | 19μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839942 | 25μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849942 | 25μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859942 | 25μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11869942 | 45μ m | 15 ml | 15ml |
| 11879942 | 45μ m | 100 ml | 100ml |
| 11889942 | 45μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11899942 | 55μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809952 | 55μ m | 100 ml | 100ml |
| 11819952 | 55μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829952 | 71μ m | 15 ml | 15ml |
| 11839952 | 71μ m | 100 ml | 100ml |
| 11849952 | 71μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11859952 | 90μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869952 | 90μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879952 | 90μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11578662 | 97μ m | 15 ml | 15ml |
| 11874133 | 97μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11884133 | 134μ m | 15 ml | 15ml |
| 11894133 | 134μ m | 100 ml | 100ml |
| 11804143 | 134μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11814143 | 222μ m | 15 ml | 15ml |
| 11824143 | 222μ m | 100 ml | 100ml |
| 11834143 | 222μ m | 1000 ml | 1000ml |
-
9780.00 DKK
9015.01 DKK / 100ml
Spare 764.99 DKK
7% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Beschreibung
Opfyld behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensioner, anvendelige som modelsystemer til væskemekaniske eksperimenter og som udfordringspartikler til store porefiltreringssystemer.
Suspensioner af store copolymer-mikrosfærer er sammensat af polystyrenpolymer, tværbundet med 4 til 8% divinylbenzen (DVB). Partiklerne er kemisk inerte og kan vaskes med alkohol og vakuum eller lufttørres. Polymerdensiteten er 1,05 g/ cm3 , og brydningsindekset er 1,59 ved 589 nm. De pakkes som vandige suspensioner med 10 vægtprocent tørstof.
Bestillingsoplysninger:
15mL, 100mL og 1000mL flaskestørrelser tilgængelige. 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (“ B” flasker) og 1000 ml (“ C” flasker) er pakket på bestilling; eksempel (del nr. 7503B og 7503C). Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration> μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer. Også nyttige som eksperimentelle partikler til akustiske og optiske analytiske systemer.
Spezifikation
Spezifikation
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Oversigt | Partikler nyttige som modelsystemer til væskemekaniske eksperimenter og som udfordringspartikler til store porefiltreringssystemer. |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Væskemekanik, Stor porefiltrering |
| Materiale | Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB) |
| Produkttype | Copolymer mikrosfære suspensioner |
| Inkluderer | Generel produkthåndtering indlægsark |
| Emballage | 100 mL |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm3 |
| Mængde | 100 ml |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 24 måneder |
| Diameter (metrisk) | 97μ m |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.