Få mere at vide
- Home
- Products
- Celleanalyseprodukter
- Mikrosfærer
- Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Artikelnummer. 11859922 Shop alle Thermo Scientific produkter| Artikelnummer. | Diameter (metrisk) | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11859922 | 3.2μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869922 | 3.2μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879922 | 3.2μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11889922 | 6μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899922 | 6μ m | 100 ml | 100ml |
| 11809932 | 6μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11819932 | 7.9μ m | 15 ml | 15ml |
| 11829932 | 7.9μ m | 100 ml | 100ml |
| 11839932 | 7.9μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11849932 | 12μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869932 | 11μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11879932 | 17μ m | 15 ml | 15ml |
| 11889932 | 17μ m | 100 ml | 100ml |
| 11588642 | 17μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11809942 | 19μ m | 15 ml | 15ml |
| 11819942 | 19μ m | 100 ml | 100ml |
| 11829942 | 19μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11839942 | 25μ m | 15 ml | 15ml |
| 11849942 | 25μ m | 100 ml | 100ml |
| 11859942 | 25μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11869942 | 45μ m | 15 ml | 15ml |
| 11879942 | 45μ m | 100 ml | 100ml |
| 11889942 | 45μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11899942 | 55μ m | 15 ml | 15ml |
| 11809952 | 55μ m | 100 ml | 100ml |
| 11819952 | 55μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11829952 | 71μ m | 15 ml | 15ml |
| 11839952 | 71μ m | 100 ml | 100ml |
| 11849952 | 71μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11859952 | 90μ m | 15 ml | 15ml |
| 11869952 | 90μ m | 100 ml | 100ml |
| 11879952 | 90μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11578662 | 97μ m | 15 ml | 15ml |
| 11899952 | 97μ m | 100 ml | 100ml |
| 11874133 | 97μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11884133 | 134μ m | 15 ml | 15ml |
| 11894133 | 134μ m | 100 ml | 100ml |
| 11804143 | 134μ m | 1000 ml | 1000ml |
| 11814143 | 222μ m | 15 ml | 15ml |
| 11824143 | 222μ m | 100 ml | 100ml |
| 11834143 | 222μ m | 1000 ml | 1000ml |
-
2500.00 DKK
2304.54 DKK / 15ml
Spare 195.46 DKK
7% Slukket
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Description
Opfyld behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensioner, anvendelige som modelsystemer til væskemekaniske eksperimenter og som udfordringspartikler til store porefiltreringssystemer.
Suspensioner af store copolymer-mikrosfærer er sammensat af polystyrenpolymer, tværbundet med 4 til 8% divinylbenzen (DVB). Partiklerne er kemisk inerte og kan vaskes med alkohol og vakuum eller lufttørres. Polymerdensiteten er 1,05 g/ cm3 , og brydningsindekset er 1,59 ved 589 nm. De pakkes som vandige suspensioner med 10 vægtprocent tørstof.
Bestillingsoplysninger:
15mL, 100mL og 1000mL flaskestørrelser tilgængelige. 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (“ B” flasker) og 1000 ml (“ C” flasker) er pakket på bestilling; eksempel (del nr. 7503B og 7503C). Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration> μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer. Også nyttige som eksperimentelle partikler til akustiske og optiske analytiske systemer.
Specifications
Specifications
| Tilsætningsstof | Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet |
| Koncentration | 10% |
| Indhold og opbevaring | Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer. |
| Oversigt | Partikler nyttige som modelsystemer til væskemekaniske eksperimenter og som udfordringspartikler til store porefiltreringssystemer. |
| Farve | Hvid eller farveløs |
| Til brug med (applikation) | Væskemekanik, Stor porefiltrering |
| Materiale | Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB) |
| Produkttype | Copolymer mikrosfære suspensioner |
| Inkluderer | Generel produkthåndtering indlægsark |
| Emballage | 15 mL |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm3 |
| Mængde | 15 ml |
| Brydningsindeks | 1,59 ved 589 nm (25 °C) |
| Stabilitet | Produktet er stabilt i minimum 24 måneder |
| Diameter (metrisk) | 3.2μ m |
| Show More Show Less |
Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser.