Få mere at vide
Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions
Artikelnummer. 11819932 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
3.2μ m
6μ m
7.9μ m
11μ m
12μ m
17μ m
19μ m
25μ m
45μ m
55μ m
71μ m
90μ m
97μ m
134μ m
222μ m
Mængde:
15 ml
100 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
100ml
15ml
Artikelnummer. 11819932
Brand: Thermo Scientific™ 7508A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opfyld behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensions.
Opfyld behovet for partikelformige materialer med en række forskellige partikelstørrelser og egenskaber med Thermo Scientific™ 7000 Series Copolymer Microsphere Suspensioner, anvendelige som modelsystemer til væskemekaniske eksperimenter og som udfordringspartikler til store porefiltreringssystemer.
Suspensioner af store copolymer-mikrosfærer er sammensat af polystyrenpolymer, tværbundet med 4 til 8% divinylbenzen (DVB). Partiklerne er kemisk inerte og kan vaskes med alkohol og vakuum eller lufttørres. Polymerdensiteten er 1,05 g/ cm3 , og brydningsindekset er 1,59 ved 589 nm. De pakkes som vandige suspensioner med 10 vægtprocent tørstof.
Bestillingsoplysninger:
15mL, 100mL og 1000mL flaskestørrelser tilgængelige. 15 ml (“ EN” Del nr. flasker), 100mL (“ B” flasker) og 1000 ml (“ C” flasker) er pakket på bestilling; eksempel (del nr. 7503B og 7503C). Tillad venligst 10 arbejdsdage, når du bestiller disse fyldmængder.
Inkluderer:
Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) og generelt produkthåndteringsindlægsblad
Anbefalet til:
Polymerpartikler med høj koncentration> μ3 m brugt til filterevaluering og -testning, fluidmekanisk forskning, spredningsundersøgelser og mange andre forsknings- og udviklingsprojekter. Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser, fordi de mangler de nøjagtige specifikationer, der er nødvendige for disse applikationer. Også nyttige som eksperimentelle partikler til akustiske og optiske analytiske systemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Indeholder spormængder af overfladeaktivt stof for at hæmme agglomeration og fremme stabilitet
Koncentration 10%
Indhold og opbevaring Medmindre andet er angivet, skal produktet opbevares på køl (2° til 8 °C), når det ikke er i brug, men må ikke fryses. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Bland produktet med forsigtig vending i hånden eller vortex-mixer.
Oversigt Partikler nyttige som modelsystemer til væskemekaniske eksperimenter og som udfordringspartikler til store porefiltreringssystemer.
Farve Hvid eller farveløs
Til brug med (applikation) Væskemekanik, Stor porefiltrering
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Copolymer mikrosfære suspensioner
Inkluderer Generel produkthåndtering indlægsark
Emballage 15 mL
Partikeldensitet 1.05g/cm3
Mængde 15 ml
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 7.9μ m
Vis mere Vis mindre
Ikke beregnet til brug i instrumentkalibrering eller diagnostiske reagenser.