Få mere at vide
Hamilton™ 700 Series cementerede nålesprøjter
Artikelnummer. 11528034
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11528034
Brand: Hamilton™ DS80865
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
en serialiseret sprøjte efter eget valg og et kalibreringscertifikat.
Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5 op til 500 μL.
  • Den originale håndmonteret Hamilton™ sprøjte
  • Rustfrit stålstemplet er fremstillet til at passe til glastønden med en tolerance mindre end tre tusindedele af en millimeter
  • Uovertruffen sprøjtelevetid
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas, Rustfrit stål
Nålemåler 22 G
Diameter (metrisk) Indvendig 0.41 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.72 mm
Længde (engelsk) 2 tommer
Produkttype Microliter
Maks. Tryk 1000 psig (68,9 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Nålepunkt nummer 3
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1/Pk.
Volumen (metrisk) 500 μl
Tilslutningstype Cementeret