Få mere at vide
Hamilton™ 700 Series cementerede nålesprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den originale håndmonteret Hamilton™ sprøjte
- Rustfrit stålstemplet er fremstillet til at passe til glastønden med en tolerance mindre end tre tusindedele af en millimeter
- Uovertruffen sprøjtelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas, Rustfrit stål |
| Nålemåler | 26'ere G |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0.13 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.13 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0.47 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0.47 mm |
| Længde (engelsk) | 2,75 tommer |
| Produkttype | Microliter |
| Maks. Tryk | 2000 psig (137,9 bar) |
| Vis mere |