Få mere at vide
Hamilton™ 700 Series cementerede nålesprøjter
Volumen (metrisk):
10μ l
25μ L
500 μl
Nålemåler:
22 G
26'ere G
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den originale håndmonteret Hamilton™ sprøjte
- Rustfrit stålstemplet er fremstillet til at passe til glastønden med en tolerance mindre end tre tusindedele af en millimeter
- Uovertruffen sprøjtelevetid
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Borosilikatglas, Rustfrit stål |
| Nålemåler | 22 G |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Produkttype | sprøjte |
| Mængde | 1/stk. |
| Volumen (metrisk) | 25μ L |
| Nålespids stil | 3 |
| Tilslutningstype | Cementeret |