Få mere at vide
Hamilton™ 700 seriens cementerede nåletilpassede sprøjter
Artikelnummer. p-8543004
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10743903
Brand: Hamilton™ 80608
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter til tilpassede nåle. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5 op til 500 μL.
  • Den originale håndmonteret Hamilton™ sprøjte
  • Rustfrit stålstemplet er fremstillet til at passe til glastønden med en tolerance mindre end tre tusindedele af en millimeter
  • Uovertruffen sprøjtelevetid
Ordreinfo
Dette er en brugerdefineret ordre. Rådfør dig med din Fisher-salgsrepræsentant, før du bestiller.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Borosilikatglas, Rustfrit stål
Nålemåler Skik
Diameter (metrisk) Indvendig 1.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Til brug med (applikation) Ideel til dispensering af mængder fra 0,5μ L op til 500μ L
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psig (137,9 bar)
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Model- 710 SN
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 100μ l
Længde (metrisk) nål Brugerdefineret længde
Nålespids stil Skik
Tilslutningstype Cementeret nål Special