Få mere at vide
Hamilton™ 700 seriens cementerede nåletilpassede sprøjter
Artikelnummer. 10579672
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10579672
Brand: Hamilton™ 87908
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sprøjter til tilpassede nåle. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5 op til 500 μL.
  • Den originale håndmonteret Hamilton™ sprøjte
  • Rustfrit stålstemplet er fremstillet til at passe til glastønden med en tolerance mindre end tre tusindedele af en millimeter
  • Uovertruffen sprøjtelevetid
Ordreinfo
Dette er en brugerdefineret ordre. Rådfør dig med din Fisher-salgsrepræsentant, før du bestiller.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas, Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 6.6 mm
Produkttype sprøjte
Mængde 1/stk.
Volumen (metrisk) 5μ L
Tilslutningstype Cementeret nål Special