Få mere at vide
Hamilton™ 700 seriens cementerede nåletilpassede sprøjter
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
100μ l
250μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Den originale håndmonteret Hamilton™ sprøjte
- Rustfrit stålstemplet er fremstillet til at passe til glastønden med en tolerance mindre end tre tusindedele af en millimeter
- Uovertruffen sprøjtelevetid
Ordreinfo
Dette er en brugerdefineret ordre. Rådfør dig med din Fisher-salgsrepræsentant, før du bestiller.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Nålemåler | Skik |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Længde (metrisk) | Skik |
| Produkttype | sprøjte |
| Maks. Tryk | 1000 psig (68,9 bar) |
| Maks. Temperatur (engelsk) | 122 °F |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelsk) | 50 °F |
| Vis mere |