Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter Sprøjter: N Opsigelse
Artikelnummer. 10313571
Skift visning
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålespids stil:
3
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Diameter (metrisk) indre nål:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Nålespids stil Diameter (metrisk) indre nål Diameter (metrisk) ydre nål Pakningsstørrelse
10313571 100μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 0,15 mm 0,72 mm Hver
10058300 250μ L Stump 0,41 mm 0,72 mm Hver
10095630 500 μl Stump 0,41 mm 0,72 mm Hver
10054414 500 μl Kegle 0,41 mm 0,72 mm Hver
10097671 10μ l Kegle 0,13 mm 0,47 mm Hver
10313811 10μ l Stump 0,13 mm 0,72 mm Hver
10180361 50μ l Stump 0,15 mm 0,72 mm Hver
10778541 25μ L Stump 0,15 mm 0,72 mm Hver
10340711 10μ l 3 0,15 mm 0,72 mm Hver
10261821 50μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 0,15 mm 0,72 mm Hver
10429042 10μ l Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 0,13 mm 0,47 mm Hver
10149980 25μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 0,15 mm 0,72 mm Hver
10020332 5μ L 3 0,13 mm 0,483 mm Hver
10625251 100μ l Stump 0,15 mm 0,72 mm Hver
10251871 250μ L Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 0,15 mm 0,72 mm Hver
10303621 500 μl Skarp, skrå, buet, ikke-kerner 0,41 mm 0,72 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10313571 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 80600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    870.16 DKK
    701.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 168.37 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
700-seriens sprøjte er den originale håndmonterede Hamilton-sprøjte. Denne serie af sprøjter er ideel til dispensering af volumener fra 0,5μ L op til 500μ L. En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie.
  • Original håndmonteret Hamilton sprøjte
  • Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
  • En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål (stempel)
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,061 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0059 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0,15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 1.46 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0,72 mm
Til brug med (applikation) Til dispensering af små mængder for at opnå det højest mulige niveau af nøjagtighed og præcision
Længde (engelsk) 2 tommer
Længde (engelsk) Nål 2''
Længde (metrisk) 51 mm
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Tryk 2000 psi
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 710
Nålepunkt nummer 2
Mængde Ea.
Volumen (metrisk) 100μ l
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Cementeret