Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter Sprøjter: N Opsigelse
Beskrivelse
- Anvendes kun med væsker
- Har håndmonterede stempler i rustfrit stål med præcisionsborede sprøjtecylindre
- Håndtilpasningsproces muliggør tættest mulig tætning med stempelbevægelse, der er friktionsfri
- Anvendes til homogene prøver, der ikke er tilbøjelige til udfældning eller binding med glas
- Ved brug af heterogene opløsninger skal brugeren rense sprøjten efter hver brug
- Stempler til Microliter sprøjter kan ikke udskiftes eller udskiftes, hvis de er beskadigede
- Til heterogene opløsninger anbefales Gastight sprøjte
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Materiale | Rustfrit stål (stempel) |
| Nålemåler | 22s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,091 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,0059 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0,15 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,0283 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,305 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 7.75 mm |
| Vis mere |