Få mere at vide
Hamilton™ 700 Microliter Sprøjter: N Opsigelse
Volumen (metrisk):
5μ L
10μ l
25μ L
50μ l
100μ l
250μ L
500 μl
Nålespids stil:
3
Kegle
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Diameter (metrisk) indre nål:
0,13 mm
0,15 mm
0,41 mm
Diameter (metrisk) ydre nål:
0,47 mm
0,483 mm
0,72 mm
Unit Size:
Hver
Description
- Original håndmonteret Hamilton sprøjte
- Ideel til dispensering af volumener fra 0,5 μL op til 500 μL
- En række forskellige afslutninger og nålemuligheder er tilgængelige i denne serie
Specifications
Specifications
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Nålemåler | 26s G |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,014 tommer. |
| Diameter (engelsk) indre nål | 0,005 tommer. |
| Diameter (metrisk) indre nål | 0,13 mm |
| Diameter (engelsk) ydre nål | 0,260 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,260 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.343 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6.60 mm |
| Diameter (metrisk) ydre nål | 0,483 mm |
| Show More |