Få mere at vide
Gilac™ 70 L Spildpalle
Artikelnummer. 17918721
Skift visning
Kapacitet (engelsk):
18,5 gal.
Artikelnummer. Kapacitet (engelsk)
17918721 18,5 gal.
1 options
Artikelnummer. 17918721 Leverandør Gilac™ Leverandørnr. G052291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.64 DKK
    1548.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 727.64 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
70 L spildpalle er ideel til sikker og reguleret opbevaring af ætsende produkter, især i industrielle miljøer.
  • 70 L retentionspalle ideel til sikker og reguleret opbevaring af ætsende produkter, især i industrielle miljøer.
  • Fremstillet udelukkende af polyethylen med høj densitet, er den let og alsidig.
  • Den er nem at rengøre takket være dens aftagelige clip-on gitter, og den er 100 % genanvendelig.
  • 70 L-pallen, der kan indlejres (45 % indlejringsgrad), optimerer tom opbevaring.
  • Pallen kan flyttes på vogn eller med palleløfter.
  • Designet med en rotationsstøbt struktur og tykke vægge, 70 L fastholdelsespallen modstår stød og hyppig håndtering.
  • Dybden mellem toppen af strukturen og toppen af fastholdelsesgitteret er 58 mm.
  • Belastningsmodstand i statisk tilstand: 1000 kg.
  • Belastningsmodstand i dynamisk tilstand: 500 kg.
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 18,5 gal.
Kapacitet (metrisk) 70 L
Materiale HDPE
Type Spild palle
Længde (engelsk) 33,9 tommer
Længde (metrisk) 860 mm
Bredde (engelsk) 26 tommer
Bredde (metrisk) 660 mm
Vægt (engelsk) 8.3 kg
Vægt (metrisk) 8.3 kg