Få mere at vide
Ansell™ 70-215 Serie Gul Neptune™ Mellemvægtige handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Industrielle handsker
- 100 % DuPont™ Kevlar™ Aramidfiberhandske giver let skærebeskyttelse
- Beskyttelse mod skarpe kanter af metaller, keramik, glas og andre materialer
- Vendbart design gør det muligt at bære handsken på begge hænder, hvilket reducerer udskiftningsomkostningerne
- Tilbyder meget høj skæremodstand i forhold til vægt
- Brug af Terry loop teknik forbedrer varmeisoleringen
- Tykkere væggede handsker giver høj stødabsorbering uden at miste fingerfærdigheden
- Neptun-™belægning på handskefibrene afviser væsker og undgår skade på Kevlar™ Aramid fibre tråde og forlænger handsker levetid
- Forstærket tommelfingerkant øger slidstyrken og øger også handskens holdbarhed
- Ambidextrous handsker er fuldt vaskbare og kan genbruges mange gange
Applikationer:
- Chassissamling, karrosseritilpasning
- Eftersyn (plukning, kontrol og mærkning)
- Metalbearbejdning og montage
- Beslaglæggelse af strukturelle og kropsdele
- Opfriskning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale bagpå | Neptune™ |
| Certificeringer/compliance | Standarder KATEGORI III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI |
| Manchet materiale | Neptune™ |
| Belægningsmateriale | Uncoated |
| Farve | Yellow |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A2 |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Yes |
| Materiale | Aramid Fiber |
| Produkttype | Tungvægtshandsker |
| Vis mere |