Få mere at vide
Ansell™ 70-215 Serie Gul Neptune™ Mellemvægtige handsker
Artikelnummer. 12660972 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12660972
Brand: Ansell™ 70215070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Konstrueret af højteknologiske para-aramid korte fibre giver handskerne forbedret følsomhed og pasform. Den sømløse konstruktion undgår irritation, og brugen af korte fibre giver ekstra komfort.
  • Industrielle handsker
  • 100 % DuPont™ Kevlar™ Aramidfiberhandske giver let skærebeskyttelse
  • Beskyttelse mod skarpe kanter af metaller, keramik, glas og andre materialer
  • Vendbart design gør det muligt at bære handsken på begge hænder, hvilket reducerer udskiftningsomkostningerne
  • Tilbyder meget høj skæremodstand i forhold til vægt
  • Brug af Terry loop teknik forbedrer varmeisoleringen
  • Tykkere væggede handsker giver høj stødabsorbering uden at miste fingerfærdigheden
  • Neptun-™belægning på handskefibrene afviser væsker og undgår skade på Kevlar™ Aramid fibre tråde og forlænger handsker levetid
  • Forstærket tommelfingerkant øger slidstyrken og øger også handskens holdbarhed
  • Ambidextrous handsker er fuldt vaskbare og kan genbruges mange gange
Applikationer:
  • Chassissamling, karrosseritilpasning
  • Eftersyn (plukning, kontrol og mærkning)
  • Metalbearbejdning og montage
  • Beslaglæggelse af strukturelle og kropsdele
  • Opfriskning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale bagpå Neptune™
Certificeringer/compliance Standarder KATEGORI III EN 388 : 144X, EN 407, ANSI
Manchet materiale Neptune™
Belægningsmateriale Uncoated
Farve Yellow
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A2
Hånd Specific
Latex fri Yes
Materiale Aramid Fiber
Produkttype Tungvægtshandsker
Størrelse 7
Handske manchet stil Strikke
Liner materiale Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Foring Dupont™ Kevlar™ aramidfibre
Mængde 144 par
Modstandsdygtig overfor Meget høj skæremodstand