Få mere at vide
Ansell™ 70-205 Serie Gul Neptune™ Letvægtshandsker
Artikelnummer. 12690962 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Artikelnummer. 12690962
Brand: Ansell™ 70205100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at give mekanisk styrke i let til tung håndtering og produktionsapplikationer. Neptune™ Aramidfiber industrielle strikkede handsker giver øget komfort og fingerfærdighed.
  • Høj skæremodstand med Kevlar™ Aramid fibre forstærkning
  • Neptune belægning gør det muligt for handskefibre at afvise væsker
  • Forstærket tommelfingerkant øger slidstyrken
  • Ambidekstrøs
  • Vaskbar og genanvendelig
  • Strik manchet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 407:2004
Klassifikation Standarder KATEGORI III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI
Oversigt Strik konstruktion
Belægningsmateriale Neptun
Farve Gul
Bedømmelse af skæremodstand Meget høj skæremodstand
Hånd Specific
Latex fri No
Materiale Dupont™ Kevlar™ Aramid fibre
Produkttype Mekaniske beskyttelseshandsker
Størrelse 10
Tykkelse (engelsk) 13 gauge
Handske manchet stil Strikke
Emballagetype 12 par i en pose, 12 poser i en karton
Mængde 144 par
Serie 70-205
Længde (metrisk) 220 til 280 mm