Få mere at vide
Ansell™ 70-205 Serie Gul Neptune™ Letvægtshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
7
8
9
10
Pakningsstørrelse:
12 par
Beskrivelse
- Høj skæremodstand med Kevlar™ Aramid fibre forstærkning
- Neptune belægning gør det muligt for handskefibre at afvise væsker
- Forstærket tommelfingerkant øger slidstyrken
- Ambidekstrøs
- Vaskbar og genanvendelig
- Strik manchet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN 420:2003 + A1:2009 og EN 388:2003, EN 407:2004 |
| Klassifikation | Standarder KATEGORI III EN 388 : 134X, EN 407, ANSI |
| Oversigt | Strik konstruktion |
| Belægningsmateriale | Neptun |
| Farve | Gul |
| Bedømmelse af skæremodstand | Meget høj skæremodstand |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | No |
| Materiale | Dupont™ Kevlar™ Aramid fibre |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Vis mere |