Få mere at vide
7-(Trifluoromethyl)quinolin, 97%
Artikelnummer. 15463777
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15463777 250 mg 250mg
11392939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27771.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 325-14-4 | C10H6F3N | 197,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 325-14-4
Molekylær formel C10H6F3N
Molekylvægt (g/mol) 197.16
MDL nummer MFCD00833760
InChI nøgle CMMSEFHVUYEEDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-trifluoromethyl quinoline, 7-cf3 quinoline, 7-trrfluoromethylquinoline, pubchem7218, 7-trifluoromethyl-quinoline, acmc-20a40f, quinoline,7-trifluoromethyl, quinoline, 7-trifluoromethyl
PubChem CID 459614
IUPAC navn 7-(trifluormethyl)quinolin
SMIL C1=CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(Trifluoromethyl)quinoline
Smeltepunkt 65 °C til 66 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 197.16
Procent renhed 97%