Få mere at vide
7-(Trifluoromethyl)1H-indol-2,3-dion, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 391-12-8 |
| Molekylær formel | C9 H4 F3 N O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15) |
| SMIL | FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12 |
| IUPAC navn | 7-(trifluormethyl)-1H-indol-2,3-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.13 |
| Formel vægt | 215.0194 |