Få mere at vide
7-(Trifluoromethyl)1H-indol-2,3-dion, TRC
Artikelnummer. 30454231
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30454231 25 g
1 options
Artikelnummer. 30454231 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79130025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(Trifluoromethyl)1H-indole-2,3-dione
CAS 391-12-8
Molekylær formel C9 H4 F3 N O2
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H4F3NO2/c10-9(11,12)5-3-1-2-4-6(5)13-8(15)7(4)14/h1-3H,(H,13,14,15)
SMIL FC(F)(F)c1cccc2C(=O)C(=O)Nc12
IUPAC navn 7-(trifluormethyl)-1H-indol-2,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 215.13
Formel vægt 215.0194