Få mere at vide
7-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045289
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11328265
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L10150.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 450-62-4 | C10H10F3N | 201.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 450-62-4
Molekylær formel C10H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 201.192
MDL nummer MFCD00079784
InChI nøgle RGZZKZNESVFQKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 7-trifluoromethyl-1,2,3,4-tetrahydro-quinoline, quinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-7-trifluoromethyl, pubchem7221, acmc-20aip4
PubChem CID 2781139
IUPAC navn 7-(trifluormethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolin
SMIL C1CC2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)NC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Smeltepunkt 30°C to 34°C
Kogepunkt 135°C to 140°C (22 mmHg)
Mængde 250 mg
Beilstein 153990
Formel vægt 201.19
Procent renhed 97%