missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Thio-8-oxoguanosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Thio-8-oxoguanosine |
| CAS | 122970-43-8 |
| Molekylær formel | C10 H12 N4 O6 S |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N4O6S/c11-9-12-6-5(7(18)13-9)21-10(19)14(6)8-4(17)3(16)2(1-15)20-8/h2-4,8,15-17H,1H2,(H3,11,12,13,18)/t2-,3-,4-,8-/m1/s1 |
| SMIL | NC1=NC2=C(SC(=O)N2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 5-amino-3-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6H-[1,3]thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2,7-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.29 |
| Formel vægt | 316.0478 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?