missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
7-Sulfo-ursodeoxycholic Acid Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Sulfo-ursodeoxycholic Acid Disodium Salt |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O7S.2Na.2H/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;;;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-;;;;/m1..../s1 |
| Formel vægt | 520.2447 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?