missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-Sulfo-ursodeoxycholic Acid Disodium Salt, TRC

Artikelnummer. 17943145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17943145 10 mg
17981435 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17943145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS78925510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 191286-16-5
Molekylær formel C24 H40 O7 S . 2H Na
Molekylvægt (g/mol) 520.63
Synonym (3α,5β,7β)-7-Hydroxy-3-(sulfooxy)-cholan-24-oic Acid Disodium Salt
IUPAC navn (4R)-4-[(3R,5R,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-sulfooxy-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid;sodium hydride
SMIL [Na].[Na].C[C@H](CCC(=O)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-Sulfo-ursodeoxycholic Acid Disodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H40O7S.2Na.2H/c1-14(4-7-21(26)27)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(31-32(28,29)30)12-15(23)13-20(22)25;;;;/h14-20,22,25H,4-13H2,1-3H3,(H,26,27)(H,28,29,30);;;;/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-;;;;/m1..../s1
Formel vægt 520.2447
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.