Få mere at vide
7-Pivalamido Cefazolin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Pivalamido Cefazolin |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N4O4S3/c1-7-18-19-15(27-7)26-6-8-5-25-12-9(17-14(24)16(2,3)4)11(21)20(12)10(8)13(22)23/h9,12H,5-6H2,1-4H3,(H,17,24)(H,22,23)/t9-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 428.0647 |