Få mere at vide
7-Phenylheptansyre, 97%
Artikelnummer. 11311797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311797 5 g 5g
11301797 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05009.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 40228-90-8 | C13H18O2 | 206,285 g/mol
7-Phenylheptansyre bruges i processen til fremstilling af aminosyrederivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
7-Phenylheptansyre bruges i processen til fremstilling af aminosyrederivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40228-90-8
Molekylær formel C13H18O2
Molekylvægt (g/mol) 206.285
MDL nummer MFCD00037801
InChI nøgle ZVSXKFNTWOIGJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneheptanoic acid, phenylheptanoic acid, 7-phenyl-heptanoic acid, acmc-20alwn, 7-phenylheptanoic acid, xxc
PubChem CID 520987
IUPAC navn 7-phenylheptansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Phenylheptanoic acid
Smeltepunkt ∼20 °C
Tæthed 1.009
Kogepunkt 147 °C til 150 °C (0,4 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.507
Mængde 5 g
Beilstein 1957081
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.29
Procent renhed 97%