Få mere at vide
7-Phenylheptansyre, 97%
Beskrivelse
7-Phenylheptansyre bruges i processen til fremstilling af aminosyrederivater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
7-Phenylheptansyre bruges i processen til fremstilling af aminosyrederivater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Phenylheptanoic acid |
| Smeltepunkt | ∼20 °C |
| Tæthed | 1.009 |
| Kogepunkt | 147 °C til 150 °C (0,4 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.507 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1957081 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 206.29 |
| Vis mere |