Få mere at vide
7-Phenyl-7H-purine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Phenyl-7H-purine |
| CAS | 18346-05-9 |
| Molekylær formel | C11 H8 N4 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4/c1-2-4-9(5-3-1)15-8-14-11-10(15)6-12-7-13-11/h1-8H |
| SMIL | c1ccc(cc1)n2cnc3ncncc23 |
| IUPAC navn | 7-phenylpurine |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.21 |
| Formel vægt | 196.0749 |