Få mere at vide
7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oktan-8-one, TRC
Artikelnummer. 30423661
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30423661 25 mg
30412644 50 mg
30417589 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30423661 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP33616325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]octan-8-one
Molekylær formel C12 H13 N O2
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H13NO2/c14-12-11(9-4-2-1-3-5-9)10-8-15-7-6-13(10)12/h1-5,10-11H,6-8H2
SMIL O=C1C(C2COCCN12)c3ccccc3
IUPAC navn 7-phenyl-4-oxa-1-azabicyclo[4.2.0]oktan-8-one
Molekylvægt (g/mol) 203.237
Formel vægt 203.095