Få mere at vide
7-Phenyl-1-heptanol, 97%
Artikelnummer. 11313226
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11313226 1 g 1g
11323226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12533.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3208-25-1 | C13H20O | 192.302 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3208-25-1
Molekylær formel C13H20O
Molekylvægt (g/mol) 192.302
MDL nummer MFCD00037315
InChI nøgle UXMUSYTXSNVRMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzeneheptanol, 7-phenyl-1-heptanol, 7-phenylheptanol, phenylheptyl alcohol, 7-phenyl-n-heptanol, acmc-20alwo, 7-phenylheptyl alcohol
PubChem CID 154271
IUPAC navn 7-phenylheptan-1-ol
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCCCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Phenyl-1-heptanol
Tæthed 0.962
Kogepunkt 115°C to 117°C (0.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.508
Mængde 1 g
Beilstein 1865431
Formel vægt 192.3
Procent renhed 97%