Få mere at vide
7-Oxooctadecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Oxooctadecanoic Acid Methyl Ester |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18(20)16-13-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 312.2664 |