Få mere at vide
7-Oxo Cholesterol 3-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Oxo Cholesterol 3-Acetate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H46O3/c1-18(2)8-7-9-19(3)23-10-11-24-27-25(13-15-29(23,24)6)28(5)14-12-22(32-20(4)30)16-21(28)17-26(27)31/h17-19,22-25,27H,7-16H2,1-6H3/t19-,22+,23-,24+,25+,27+,28+,29-/m1/s1 |
| Formel vægt | 442.3447 |