Få mere at vide
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10467520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10467520 5 g Glass bottle 5g
1 options
Artikelnummer. 10467520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 129590050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Navn note 99%
CAS 279-49-2
CAS min % 98.5
Farve Colorless
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9600g/mL
Mængde 5 g
Flammepunkt 12°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glass bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4490
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.96
Molekylær formel C6H10O
MDL nummer MFCD00082342
Synonym 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
Kogepunkt 119.0°C (713.0 mmHg)
InChI nøgle YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1CC2CCC1O2
IUPAC navn 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
Molekylvægt (g/mol) 98.15
PubChem CID 9234
Formel vægt 98.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.