Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane |
| Navn note | 99% |
| CAS | 279-49-2 |
| CAS min % | 98.5 |
| Farve | Colorless |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.9600g/mL |
| Mængde | 5 g |
| Flammepunkt | 12°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.