Få mere at vide
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptan, 98%
Artikelnummer. 11445207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445207 100 g 100g
11425207 5 g 5g
11435207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22612.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 279-49-2 | C6H10O | 98,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 279-49-2
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.15
MDL nummer MFCD00082342
InChI nøgle YPWFNLSXQIGJCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-epoxycyclohexane, 7-oxabicyclo 2.2.1 heptane, 7-oxanorbornane, 1,4-oxycyclohexane, 3,6-endoxocyclohexane, 3,6-endooxycyclohexane, cyclohexane,4-epoxy, cyclohexane,6-endoxo, cyclohexane, 1,4-epoxy
PubChem CID 9234
IUPAC navn 7-oxabicyclo[2.2.1]heptan
SMIL C1CC2CCC1O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
Tæthed 0.968
Mængde 100 g
Brydningsindeks 1.448
FN nummer UN3271
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (713 mmHg)
Formel vægt 98.15
Procent renhed 98%