Få mere at vide
7-Octyn-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 7-Octyn-1-ol |
| CAS | 871-91-0 |
| Molekylær formel | C8 H14 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 8-Hydroxy-1-octyne |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1,9H,3-8H2 |
| SMIL | OCCCCCCC#C |
| IUPAC navn | oct-7-yn-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.2 |
| Formel vægt | 126.1045 |