missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-O-(Triethylsilyl)-10-deacetyl Baccatin III, TRC

Artikelnummer. 30454040
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454040 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77800025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 7-O-(Triethylsilyl)-10-deacetyl Baccatin III
CAS 115437-18-8
Molekylær formel C35 H50 O10 Si
Mængde 25 mg
Synonym 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one','12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-','(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-, 7,11-Methano-5H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-5-one','12b-(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-1,2a,3,4,4a,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-6,9,11-trihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-4-[(triethylsilyl)oxy]-','[2aR-(2aα,4β,4aβ,6β,9α,11α,12α,12aα,12bα)]-, 10-Deacetyl-7-O-(triethylsilyl)baccatin III, 10-Deacetyl-7-triethylsilylbaccatin III, 7-(Triethylsilyl)-10-deacetylbaccatin III, 7-O-(Triethylsilyl)-10-deacetyl baccatin III, 7-O-Triethylsilyl-10-desacetylbaccatin III
InChI formel InChI=1S/C35H50O10Si/c1-9-46(10-2,11-3)45-24-17-25-34(19-42-25,44-21(5)36)28-30(43-31(40)22-15-13-12-14-16-22)35(41)18-23(37)20(4)26(32(35,6)7)27(38)29(39)33(24,28)8/h12-16,23-25,27-28,30,37-38,41H,9-11,17-19H2,1-8H3/t23-,24-,25+,27+,28-,30-,33+,34-,35+/m0/s1
SMIL CC[Si](CC)(CC)O[C@H]1C[C@H]2OC[C@@]2(OC(=O)C)[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccccc4)[C@]5(O)C[C@H](O)C(=C([C@@H](O)C(=O)[C@]13C)C5(C)C)C
IUPAC navn [(1S,2S,3R,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,12,15-trihydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-9-triethylsilyloxy-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-2-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 658.85
Formel vægt 658.3173
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.