missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

7-O-Methyl Quercetin, TRC

Artikelnummer. 17983885
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17983885 50 mg
17944145 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17983885 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32655550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90-19-7
Molekylær formel C16 H12 O7
Molekylvægt (g/mol) 316.26
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxy-, Flavone, 3,3',4',5-tetrahydroxy-7-methoxy- (7CI,8CI), Rhamnetin (6CI), 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxychromen-4-one, 3,3',4',5-Tetrahydroxy-7-methoxyflavone, 3,5,3',4'-Tetrahydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methoxyquercetin, 7-Methylquercetin, 7-O-Methylquercetin, C.I. 75690, LY 805921, NSC 19802, Quercetin 7-methyl ether, β-Rhamnocitrin
IUPAC navn 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,5-dihydroxy-7-methoxychromen-4-one
SMIL COc1cc(O)c2C(=O)C(=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(O)c3)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rhamnetin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12O7/c1-22-8-5-11(19)13-12(6-8)23-16(15(21)14(13)20)7-2-3-9(17)10(18)4-7/h2-6,17-19,21H,1H3
Formel vægt 316.0583
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.